missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2-klorfenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepin-8-eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chlorophenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid |
| CAS | 1043712-19-1 |
| Molekylær formel | C27H22ClN3O3S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H22ClN3O3S/c1-17-8-7-11-19(14-17)26-24-25(18-9-3-2-4-10-18)29-31(21-13-6-5-12-20(21)28)27(24)30(15-23(33)34)22(32)16-35-26/h2-14,26H,15-16H2,1H3,(H,33,34) |
| SMIL | Cc1cccc(c1)C2SCC(=O)N(CC(=O)O)c3c2c(nn3c4ccccc4Cl)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 2-[1-(2-chlorophenyl)-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-4H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepin-8-yl]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 504 |
| Formel vægt | 503.107 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?