missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2-Chloroethyl)tetrahydro-1H,5H-[1,3,2]diazaphospholo[2,1-b][1,3,2]oxazaphosphorine 9-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30365283
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365283 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366255500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)tetrahydro-1H,5H-[1,3,2]diazaphospholo[2,1-b][1,3,2]oxazaphosphorine 9-Oxide
CAS 64724-10-3
Molekylær formel C7 H14 Cl N2 O2 P
Mængde 500 mg
Synonym NSC 268682, Cyclophosphamide impurity
InChI formel InChI=1S/C7H14ClN2O2P/c8-2-4-10-6-5-9-3-1-7-12-13(9,10)11/h1-7H2
SMIL ClCCN1CCN2CCCOP12=O
IUPAC navn 9-(2-chloroethyl)-2-oxa-6,9-diaza-1λ5-phosphabicyclo[4.3.0]nonane 1-oxide
Molekylvægt (g/mol) 224.625
Formel vægt 224.048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.