Få mere at vide
1-(2-chlorethyl)pyrrolidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495876
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495876 25 g 25g
11405886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22236.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7250-67-1 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7250-67-1
Molekylær formel C6H13Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 170.077
MDL nummer MFCD00012718
InChI nøgle FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, n-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, 2-chloroethylpyrrolidine hydrochloride, 2-pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, pyrrolidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, unii-yyq1h343r5, pyrrolidinoethyl chloride, hydrochloride, 1-2-chloroethyl pyrrolidine.hcl, 1-2-chloroethyl pyrrolidine hcl, 2-chloroethylpyrrolidinehydrochloride
PubChem CID 81668
IUPAC navn 1-(2-chlorethyl)pyrrolidin;hydrochlorid
SMIL C1CCN(C1)CCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Smeltepunkt 168°C to 173°C
Mængde 25 g
Beilstein 3677061
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 170.08
Procent renhed 98%