Få mere at vide
1-(2-klorethyl)piperidinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11456146
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456146 50 g 50g
11466146 250 g 250g
11404260 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11456146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22985.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2008-75-5 | C7H15Cl2N | 184,104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2008-75-5
Molekylær formel C7H15Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 184.104
MDL nummer MFCD00012837
InChI nøgle VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 74826
IUPAC navn 1-(2-chlorethyl)piperidin;hydrochlorid
SMIL C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Smeltepunkt 229°C to 235°C
Mængde 50 g
FN nummer UN2928
Beilstein 3910268
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 184.11
Procent renhed 98%