Få mere at vide
1-(2-klorethyl)piperidinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10050860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10050860 100 g Plastflaske 100g
10676672 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10050860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109211000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2008-75-5 | C7H14ClN·HCl | 184,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2008-75-5
Molekylær formel C7H14ClN·HCl
Molekylvægt (g/mol) 184.11
MDL nummer MFCD00012837
InChI nøgle VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 74826
IUPAC navn 1-(2-chlorethyl)piperidin;hydrochlorid
SMIL C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228°C to 234°C
Farve Beige til hvid
Tab ved tørring 1% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 20, 17
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol and hot acetone,fairly soluble in cold ethanol,sparingly soluble in cold acetone,insoluble in benzene and toluene
Formel vægt 184.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver