Få mere at vide
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| CAS | 13908-11-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H17 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lomustine Imp. B (EP), Lomustine USP Related Compound B, Lomustine USP RC B, 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, Lomustine Related Compound B, Lomustine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClN2O/c10-6-7-11-9(13)12-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H2,11,12,13) |
| SMIL | ClCCNC(=O)NC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| Vis mere |