Få mere at vide
1-(2-chlorethyl)-2-pyrrolidon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15347390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15347390 1 g 1g
15357390 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15347390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453760010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51333-90-5 | C6H10ClNO | 147.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51333-90-5
Molekylær formel C6H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 147.60
MDL nummer MFCD00169064
InChI nøgle CWLYHDWHNFLUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl pyrrolidin-2-one, 1-2-chloro-ethyl-pyrrolidin-2-one, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl, n-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, 1-2-chloroethyl-2-pyrrolidone, n-beta-chloroethyl-pyrrolidinone, 1-2-chloroethyl-pyrrolidin-2-one, n-beta-chloroethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 3156650
IUPAC navn 1-(2-chlorethyl)pyrrolidin-2-on
SMIL ClCCN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 147.61
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.