missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, TRC

Artikelnummer. 30336874
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336874 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1180461G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole
CAS 13182-81-5
Molekylær formel C6H8ClN3O2
Mængde 1 g
Synonym 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-2-nitroimidazole, 1-(2-Chloroethyl)-5-nitro-2-methylimidazole, NSC 83275
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN3O2/c1-5-8-4-6(10(11)12)9(5)3-2-7/h4H,2-3H2,1H3
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCCl
IUPAC navn 1-(2-chloroethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole
Molekylvægt (g/mol) 189.6
Formel vægt 189.0305
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.