Få mere at vide
1-(2-Chloroethyl)-2-imidazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chloroethyl)-2-imidazolidinone |
| CAS | 2387-20-4 |
| Molekylær formel | C5H9ClN2O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(2-Chloroethyl)imidazolidine-2-one, N-(2-Chloroethyl)imidazolidinone, N-(beta-Chloroethyl)-N,N'-ethyleneurea, NSC 76791 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClN2O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4H2,(H,7,9) |
| SMIL | ClCCN1CCNC1=O |
| IUPAC navn | 1-(2-chloroethyl)imidazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.59 |
| Formel vægt | 148.0403 |