Få mere at vide
1-(2-Chloroethoxy)butane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chloroethoxy)butane |
| CAS | 10503-96-5 |
| Molekylær formel | C6 H13 Cl O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13ClO/c1-2-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOCCCl |
| IUPAC navn | 1-(2-chloroethoxy)butane |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.62 |
| Formel vægt | 136.065 |