missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2-Chloroethoxy)-2-diethoxyphosphoryl-ethane, TRC

Artikelnummer. 30358042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6220101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloroethoxy)-2-diethoxyphosphoryl-ethane
CAS 69404-49-5
Molekylær formel C8H18ClO4P
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H18ClO4P/c1-3-12-14(10,13-4-2)8-7-11-6-5-9/h3-8H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(CCOCCCl)OCC
IUPAC navn 1-(2-chloroethoxy)-2-diethoxyphosphorylethane
Molekylvægt (g/mol) 244.65
Formel vægt 244.0631
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.