missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1568-35-0 |
| Molekylær formel | C20H18ClNO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(o-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-15(11-19(23)26-3)16-10-13(25-2)8-9-18(16)22(12)20(24)14-6-4-5-7-17(14)21/h4-10H,11H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OC)CC1=C(C)N(C(C2=C(Cl)C=CC=C2)=O)C3=CC=C(OC)C=C31 |
| IUPAC navn | methyl 2-(1-(2-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.81 |
| Formel vægt | 371.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?