missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione (~85%), TRC

Artikelnummer. 30367508
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367508 100 mg
30349046 50 mg
30349887 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC613690100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 313069-92-0
Molekylær formel C10H5N2O4Cl
Molekylvægt (g/mol) 252.61
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), N-(2-Chloro-5-nitrophenyl)maleimide
IUPAC navn 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)N2C(=O)C=CC2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5ClN2O4/c11-7-2-1-6(13(16)17)5-8(7)12-9(14)3-4-10(12)15/h1-5H
Formel vægt 251.9938
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.