missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethan-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30350216
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350216 5 mg
30357082 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350216 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4292535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 117018-19-6
Molekylær formel C16 H13 Cl2 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 350.2
Synonym α-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, CGA 205375
IUPAC navn 1-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanol
SMIL OC(Cn1cncn1)c2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)cc2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Difenoconazole-alcohol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2N3O2/c17-11-1-3-12(4-2-11)23-13-5-6-14(15(18)7-13)16(22)8-21-10-19-9-20-21/h1-7,9-10,16,22H,8H2
Formel vægt 349.0385
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.