missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[(2'-Carbamoylbiphenyl-4-yl) methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30362099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362099 50 mg
30360593 500 mg
30357526 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22920650MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1696392-11-6
Molekylær formel C24 H21 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 415.44
Synonym 1-[[2'-(Aminocarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid
IUPAC navn 3-[[4-(2-carbamoylphenyl)phenyl]methyl]-2-ethoxy-benzimidazole-4-carboxylic acid
SMIL CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[(2'-Carbamoylbiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21N3O4/c1-2-31-24-26-20-9-5-8-19(23(29)30)21(20)27(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22(25)28/h3-13H,2,14H2,1H3,(H2,25,28)(H,29,30)
Formel vægt 415.1532
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.