Få mere at vide
1,2-Butylene Oxide, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486455 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11486455 100 g
1 options
Artikelnummer. 11486455 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520181180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Butylene Oxide
CAS 106-88-7
Molekylær formel C4H8O
Mængde 100 g
Synonym 1,2-epoxybutane, 1,2-butylene oxide, oxirane, ethyl, ethyloxirane, 1,2-butene oxide, ethylethylene oxide, 1-butene oxide, oxirane, 2-ethyl, butane, epoxy, 1-butylene oxide
InChI nøgle RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1CO1
IUPAC navn 2-ethyloxirane
Molekylvægt (g/mol) 72.107
PubChem CID 7834
ChEBI CHEBI:82326
Formel vægt 72.11