missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Butanediol, TRC

Artikelnummer. 30340722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340722 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB80696550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Butanediol
CAS 584-03-2
Molekylær formel C4 H10 O2
Mængde 50 g
Synonym (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMIL CCC(O)CO
IUPAC navn butane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Formel vægt 90.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.