Få mere at vide
1,2-Butanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Butanediol |
| CAS | 584-03-2 |
| Molekylær formel | C4 H10 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCC(O)CO |
| IUPAC navn | butane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vægt | 90.0681 |