Få mere at vide
1,2-Butanediol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Butanediol |
| CAS | 584-03-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Butanediol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C4 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCC(O)CO |
| IUPAC navn | butane-1,2-diol |
| Vis mere |