Få mere at vide
1,2-Butanediol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327083
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30327083 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30327083 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA10861290
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Butanediol
CAS 584-03-2
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Butanediol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C4 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMIL CCC(O)CO
IUPAC navn butane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 90.0681 g/mol