Få mere at vide
1-(2-Bromophenyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30336671
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30336671 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30336671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB80270550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromophenyl)piperazine
CAS 1011-13-8
Molekylær formel C10 H13 Br N2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
SMIL Brc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC navn 1-(2-bromophenyl)piperazin
Molekylvægt (g/mol) 241.128
Formel vægt 240.026