Få mere at vide
1-(2-Bromophenyl)piperazin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Bromophenyl)piperazine |
| CAS | 1011-13-8 |
| Molekylær formel | C10 H13 Br N2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMIL | Brc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(2-bromophenyl)piperazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.128 |
| Formel vægt | 240.026 |