Få mere at vide
1-(2-bromoethyl)naftalen, 97%
Artikelnummer. 11325827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325827 1 g 1g
11335827 5 g 5g
11315827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043491.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 13686-49-2 | C12H11Br | 235,124 g/mol
1-(2-Bromethyl)naphthalen har applikationer inden for forskningsfelter såsom Western blotting, immunpræcipitation, immunogen og i oprensningsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13686-49-2
Molekylær formel C12H11Br
Molekylvægt (g/mol) 235.124
MDL nummer MFCD00037737
InChI nøgle GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139541
IUPAC navn 1-(2-bromethyl)naphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1- (2-Bromoethyl)naphthalene
Kogepunkt 237°C to 238°C (1.65 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Synonym 1-2-bromoethyl naphthalene, 2-1-naphthyl ethyl bromide, naphthalene, 1-2-bromoethyl, 2-bromoethylnaphthalene, 1-2-bromoethyl naphtalene, 1-2-bromo-ethyl-naphthalene, naphthalene,1-2-bromoethyl, 2-alpha-naphthyl ethyl bromide, naphthylathylbromid, 2-bromoethyl napthalene
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water.
Formel vægt 235.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske