Få mere at vide
1-(2-bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one, 95%
Artikelnummer. 15447667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447667 5 g 5g
15437667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36528.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 84501-67-7 | C5H9BrN4O | 221,058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84501-67-7
Molekylær formel C5H9BrN4O
Molekylvægt (g/mol) 221.058
MDL nummer MFCD16251259
InChI nøgle KQKSCWCKLKLXJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,4-dihydro-5h-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyltetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,2,3,4-tetrazol-5-one, 2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl ethyl bromide
PubChem CID 3019915
IUPAC navn 1-(2-bromethyl)-4-ethyltetrazol-5-on
SMIL CCN1C(=O)N(N=N1)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one
Farve Farveløs
Tæthed 1.777 g/mL
Kogepunkt 223°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 5 g
Formel vægt 221.06
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske