Få mere at vide
1-(2-bromoethoxy)-4-fluorbenzen, 97+%
Artikelnummer. 15469117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469117 250 mg 250mg
15449117 1 g 1g
15459117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52403.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 332-48-9 | C8H8BrFO | 219,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332-48-9
Molekylær formel C8H8BrFO
Molekylvægt (g/mol) 219.05
MDL nummer MFCD00044739
InChI nøgle JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
PubChem CID 2064171
IUPAC navn 1-(2-bromoethoxy)-4-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.05
Procent renhed ≥97%