Få mere at vide
1-(2-bromoethoxy)-4-fluorbenzen, 97+%
Artikelnummer. 15449117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449117 1 g 1g
15469117 250 mg 250mg
15459117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52403.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 332-48-9 | C8H8BrFO | 219,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332-48-9
Molekylær formel C8H8BrFO
Molekylvægt (g/mol) 219.05
MDL nummer MFCD00044739
InChI nøgle JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
PubChem CID 2064171
IUPAC navn 1-(2-bromethoxy)-4-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Mængde 1 g
Formel vægt 219.05
Procent renhed ≥97%