Få mere at vide
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| CAS | 3-8-3259 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 Br O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Benzene, 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxy- (7CI,8CI,9CI), 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl Bromide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity I, Tamsulosin Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1OCCBr |
| IUPAC navn | 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxybenzene |
| Vis mere |