Få mere at vide
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Mikromol™
Artikelnummer. 30049487
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 30049487
Brand: Mikromol MM0938.090025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene
CAS 3-8-3259
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 Br O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Benzene, 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxy- (7CI,8CI,9CI), 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl Bromide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity I, Tamsulosin Impurity I
InChI formel InChI=1S/C10H13BrO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
SMIL CCOc1ccccc1OCCBr
IUPAC navn 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 245.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 244.0099 g/mol