Få mere at vide
1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10095982
Brand: Thermo Scientific Acros 379220050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 18800-28-7
Molekylær formel C8H8Br2O
Molekylvægt (g/mol) 279.96
MDL nummer MFCD00634301
InChI nøgle LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy
PubChem CID 2734928
IUPAC navn 1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene
SMIL BrCCOC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35.0°C to 36.0°C
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel BrC6H4O(CH2)2Br
Mængde 5 g
Formel vægt 279.96
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.