Få mere at vide
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479047
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15479047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52367.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6954-77-4
Molekylær formel C8H7BrCl2O
Molekylvægt (g/mol) 269.95
MDL nummer MFCD00043464
InChI nøgle OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide
PubChem CID 138881
IUPAC navn 1-(2-bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
SMIL ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Formel vægt 269.95
Procent renhed ≥97%