Få mere at vide
1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17914396
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17914396 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17914396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
CAS 1219112-85-2
Analyt- eller komponentnavne 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H9 Br Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
InChI formel InChI=1S/C14H9BrClNO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
SMIL Clc1cccc(Br)c1N2C(=O)Cc3ccccc23
IUPAC navn 1-(2-bromo-6-chlorophenyl)-3H-indol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 322.58
Mængde 25 mg
Formel vægt 320.9556 g/mol