Få mere at vide
1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one |
| CAS | 1219112-85-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H9 Br Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9BrClNO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2 |
| SMIL | Clc1cccc(Br)c1N2C(=O)Cc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-(2-bromo-6-chlorophenyl)-3H-indol-2-one |
| Vis mere |