Få mere at vide
1,2-Bismethylenecyclohexane (~75%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bismethylenecyclohexane |
| CAS | 2819-48-9 |
| Molekylær formel | C8 H12 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Bis(methylene)cyclohexane, 1,2-Dimethylenecyclohexane, 1,2-Dimethylidenecyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h1-6H2 |
| SMIL | C=C1CCCCC1=C |
| IUPAC navn | 1,2-dimethylidenecyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.18 |
| Formel vægt | 108.0939 |