Få mere at vide
1,2-bismaleimidoethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17271192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271192 100 mg
17281192 500 mg
17261192 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17271192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466061000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5132-30-9
Molekylær formel C10H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 220.18
InChI nøgle PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-[2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2,5-dion
SMIL O=C1C=CC(=O)N1CCN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bismaleimidoethane
Smeltepunkt 195.0°C
Mængde 100 mg
Formel vægt 220.18