Få mere at vide
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, 98%
Artikelnummer. 10700721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10700721 10 g Glasflaske 10g
10414345 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10700721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209580100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7381-30-8 | C8H22O2Si2 | 206.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7381-30-8
Molekylær formel C8H22O2Si2
Molekylvægt (g/mol) 206.43
MDL nummer MFCD00009640
InChI nøgle JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
PubChem CID 81858
IUPAC navn trimethyl(2-trimethylsilyloxyethoxy)silan
SMIL C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 165°C to 166°C
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4020 to 1.404
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 0.84
Formel vægt 206.43
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.