Få mere at vide
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane, 98%
Artikelnummer. 15450789
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450789 50 g 50g
15440789 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63857.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7381-30-8 | C8H22O2Si2 | 206.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7381-30-8
Molekylær formel C8H22O2Si2
Molekylvægt (g/mol) 206.43
MDL nummer MFCD00009640
InChI nøgle JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
PubChem CID 81858
SMIL C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 165°C to 171°C
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
Mængde 50 g
Lineær formel (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 1744217
Flammepunkt 51°C (124°F)
IUPAC navn trimethyl(2-trimethylsilyloxyethoxy)silan
Formel vægt 206.43
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.403
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.842