Få mere at vide
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 165°C to 171°C |
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane |
| Mængde | 10 g |
| Lineær formel | (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1744217 |
| Flammepunkt | 51°C (124°F) |
| IUPAC navn | trimethyl(2-trimethylsilyloxyethoxy)silan |
| Formel vægt | 206.43 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |