Få mere at vide
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethan, 95%
Beskrivelse
1,2-bis(triethoxysilyl)ethan anvendes som belægningshjælpemidler, læderhjælpemidler, plastikhjælpemidler, overfladeaktive stoffer og tekstilhjælpemidler. Det bruges til at fremstille mesoporøse organiske silicamaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2-bis(triethoxysilyl)ethan anvendes som belægningshjælpemidler, læderhjælpemidler, plastikhjælpemidler, overfladeaktive stoffer og tekstilhjælpemidler. Det bruges til at fremstille mesoporøse organiske silicamaterialer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, aromatiske og alifatiske kulbrinter. Hydrolyserer med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 119 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane |
| Mængde | 25 mL |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.411 |
| Tæthed | 0.958 |
| Lineær formel | [-CH2Si(OC2H5)3]2 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol, aromatiske og alifatiske kulbrinter. Hydrolyserer med vand. |
| Formel vægt | 354.59 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H372-Forårsager organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane