Få mere at vide
1,2-bis(triethoxysilyl)ethan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447008
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447008 5 mL 5ml
15457008 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15447008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60530.AA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 16068-37-4 | C14H34O6Si2 | 354.59 g/mol
1,2-bis(triethoxysilyl)ethan anvendes som belægningshjælpemidler, læderhjælpemidler, plastikhjælpemidler, overfladeaktive stoffer og tekstilhjælpemidler. Det bruges til at fremstille mesoporøse organiske silicamaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-bis(triethoxysilyl)ethan anvendes som belægningshjælpemidler, læderhjælpemidler, plastikhjælpemidler, overfladeaktive stoffer og tekstilhjælpemidler. Det bruges til at fremstille mesoporøse organiske silicamaterialer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, aromatiske og alifatiske kulbrinter. Hydrolyserer med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16068-37-4
Molekylær formel C14H34O6Si2
Molekylvægt (g/mol) 354.59
MDL nummer MFCD00239362
InChI nøgle IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
PubChem CID 85266
IUPAC navn 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecan
SMIL CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Kogepunkt 119°C
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Mængde 5 mL
Lineær formel [-CH2Si(OC2H5)3]2
Flammepunkt 113°C (235°F)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Formel vægt 354.59
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.411
Tæthed 0.958
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.