Få mere at vide
1,2-bis(trichlorsilyl)ethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16534354 5 g
16544354 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462030050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.61 DKK
    522.65 DKK / 5g
    Spare 57.96 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2504-64-5
Molekylær formel C2H4Cl6Si2
Molekylvægt (g/mol) 296.92
InChI nøgle WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trichlor[2-(trichlorsilyl)ethyl]silan
SMIL Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Smeltepunkt 24.0°C to 25.0°C
Flammepunkt 65°C
Mængde 5 g
Formel vægt 296.94