Få mere at vide
1,2-Bis(phenylthio)ethan, 98+%
Artikelnummer. 11331487
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331487 50 g 50g
11321487 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02019.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 622-20-8 | C14H14S2 | 246,39 g/mol
1,2-Bis(phenylthio)ethan, bruges til syntesen af bismaleimidharpiksen, APO-BMI, der anvendes i syntaktiske skum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Bis(phenylthio)ethan, bruges til syntese af bismaleimidharpiksen, APO-BMI, der anvendes i syntaktiske skum.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-20-8
Molekylær formel C14H14S2
Molekylvægt (g/mol) 246.39
MDL nummer MFCD00014085
InChI nøgle MHCVYAFXPIMYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis phenylthio ethane, ethane, 1,2-bis phenylthio, bis phenylthio ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio dibenzene, 2-phenylsulfanyl ethyl sulfanyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis, 1,1'-1,2-ethanediylbis thio bis-benzene, 1,1'-ethane-1,2-diylbis thio bisbenzene, 2-phenylthioethylthio benzene
PubChem CID 69317
IUPAC navn 2-phenylsulfanylethylsulfanylbenzen
SMIL C(CSC1=CC=CC=C1)SC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(phenylthio)ethane
Smeltepunkt 68 °C til 70 °C
Lineær formel C6H5SCH2CH2SC6H5
Mængde 50 g
Beilstein 1877719
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 246.39
Procent renhed ≥98%