Få mere at vide
1,2-Bis(phenylthio)ethan, 98+%
Beskrivelse
1,2-Bis(phenylthio)ethan, bruges til syntesen af bismaleimidharpiksen, APO-BMI, der anvendes i syntaktiske skum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2-Bis(phenylthio)ethan, bruges til syntese af bismaleimidharpiksen, APO-BMI, der anvendes i syntaktiske skum.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis(phenylthio)ethane |
| Smeltepunkt | 68 °C til 70 °C |
| Lineær formel | C6H5SCH2CH2SC6H5 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1877719 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 246.39 |
| Procent renhed | ≥98% |