Få mere at vide
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, TRC
Artikelnummer. 30346996
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30346996 10 g
1 options
Artikelnummer. 30346996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43043010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
CAS 1663-45-2
Molekylær formel C26H24P2
Mængde 10 g
Synonym 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,2-Bis(diphenylphosphanyl)ethane, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, 1,2-Ethanediylbis(diphenylphosphine), 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(diphenylphosphino)ethane, DPE, DPPE, DPPE (ligand), Diphos, Ethanediylbis(diphenylphosphine), Ethylenebis(diphenylphosphine), NSC 76285, P,P'-Ethylenebis(diphenylphosphine)
InChI formel InChI=1S/C26H24P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H,21-22H2
SMIL C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphane
Molekylvægt (g/mol) 398.42
Formel vægt 398.1353