Få mere at vide
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride, 99%
Artikelnummer. 10427022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427022 1 g Glasflaske 1g
10240072 5 g Glass bottle 5g
10310304 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14647-23-5
Molekylær formel C26H24Cl2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 528.02
MDL nummer MFCD00013313
InChI nøgle XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
PubChem CID 131664338
IUPAC navn nikkel(2+) [2-(diphenylphosphaniumyl)ethyl]diphenylphosphaniumdichlorid
SMIL Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 263.0°C to 265.0°C
Farve Orange til rød
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 528.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.