Få mere at vide
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride, 99%
Artikelnummer. 10310304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10310304 25 g Glass bottle 25g
10427022 1 g Glasflaske 1g
10240072 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10310304 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363230250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14647-23-5
Molekylær formel C26H24Cl2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 528.02
MDL nummer MFCD00013313
InChI nøgle XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
PubChem CID 131664338
IUPAC navn nickel(2+) [2-(diphenylphosphaniumyl)ethyl]diphenylphosphanium dichloride
SMIL Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 263.0°C to 265.0°C
Farve Orange to Red
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 528.02
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.