Få mere at vide
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II), TRC
Artikelnummer. 30348352
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30348352 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30348352 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43049010MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II)
CAS 19978-61-1
Molekylær formel C26H24Cl2P2Pd
Mængde 10 mg
Synonym (SP-4-2)-dichloro[1,1'-(1,2-ethanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine-kP]]-Palladium, (SP-4-2)-dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine-kP]]-Palladium, (SP-4-2)-dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']-Palladium, dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]-Palladium, (SP-4-2)-Dichloro[1,1'-(1,2-ethanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine-kP]]palladium, 1,2-ethanediylbis[diphenyl-Phosphine palladium complex, 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)palladium dichloride, Bis(1,2-bis(diphenylphosphino)ethane)dichloropalladium, Dichloro(diphenylphosphinoethane)palladium, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium, Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]palladium, Pd(dppe)Cl2, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium, [Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium, cis-[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium
InChI formel InChI=1S/C26H24P2.2ClH.Pd/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd+2].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphane;palladium(2+);dichloride
Molekylvægt (g/mol) 575.74
Formel vægt 573.9765