Få mere at vide
1,2-bis(diphenylphosphino)ethan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10085373 1 g Glasflaske 1g
10736351 10 g Glasflaske 10g
10376450 50 g Glasflaske 50g
15119193 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10085373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147910010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1663-45-2 | C26H24P2 | 398.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1663-45-2
Molekylær formel C26H24P2
Molekylvægt (g/mol) 398.43
MDL nummer MFCD00003047
InChI nøgle QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis diphenylphosphino ethane, diphos, ethylenebis diphenylphosphine, bis diphenylphosphine ethane, bis 1,2-diphenylphosphino ethane, phosphine, 1,2-ethanediylbis diphenyl, phosphine, ethylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphine ethane, 1,2-bis diphenylphosphino-ethane, unii-kl33qe52i4
PubChem CID 74267
ChEBI CHEBI:30669
IUPAC navn 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphan
SMIL C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Navn note 98+%
Smeltepunkt 138.0°C to 142.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
Mængde 1 g
Merck Index 15,1254
Formel vægt 398.41
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.