Få mere at vide
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzen, 98%
Beskrivelse
1,2-bis(dimethylsilyl)benzen er en beskyttelsesgruppe-reagens for aminer og aminosyrer, der danner benzostabase-derivater. Det er et vigtigt råstof og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Bis (dimethylsilyl)benzene |
| Tæthed | 0.898 g/mL |
| Kogepunkt | 101 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Brydningsindeks | 1.514 |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 194.43 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |