Få mere at vide
1,2-Bis(dicyclohexylfosfin)ethan, 98%
Artikelnummer. 11313678
Skift visning
Mængde:
2 g
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313678 2 g 2g
1 options
Artikelnummer. 11313678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039269.04
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 23743-26-2 | C26H48P2 | 422,618 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23743-26-2
Molekylær formel C26H48P2
Molekylvægt (g/mol) 422.618
MDL nummer MFCD00015521
InChI nøgle BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane, ethylenebis dicyclohexylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine, dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane, bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane, pubchem6558, acmc-1capw, ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane, phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl
PubChem CID 534202
IUPAC navn dicyclohexyl(2-dicyclohexylphosphanylethyl)phosphan
SMIL C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Mængde 2 g
FN nummer UN1325
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 422.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk