Få mere at vide
1,2-Bis(dicyclohexylfosfin)ethan, 98%
Artikelnummer. 10330374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10330374 5 g 5g
10146653 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10330374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363850050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3858.27 DKK
    3471.65 DKK / 5g
    Spare 386.62 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23743-26-2 | C26H48P2 | 422,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23743-26-2
Molekylær formel C26H48P2
Molekylvægt (g/mol) 422.61
MDL nummer MFCD00015521
InChI nøgle BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane, ethylenebis dicyclohexylphosphine, phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine, dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane, bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane, pubchem6558, acmc-1capw, ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane, phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl
PubChem CID 534202
IUPAC navn dicyclohexyl(2-dicyclohexylphosphanylethyl)phosphan
SMIL C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 422.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane