Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.5300g/mL |
| Kogepunkt | 70.0°C (1.0 mmHg) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Cl2PCH2CH2PCl2 |
| Brydningsindeks | 1.5875 to 1.5935 |
| Vis mere |