Få mere at vide
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane, 97%
Artikelnummer. 10165330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10165330 1 g Glasflaske 1g
10289603 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321470010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28240-69-9
Molekylær formel C2H4Cl4P2
Molekylvægt (g/mol) 231.81
MDL nummer MFCD00009609
InChI nøgle SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
PubChem CID 119904
IUPAC navn dichlor(2-dichlorphosphanylethyl)phosphan
SMIL C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.5300g/mL
Kogepunkt 70.0°C (1.0 mmHg)
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2PCH2CH2PCl2
Brydningsindeks 1.5875 to 1.5935
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.53
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 231.81
Procent renhed 97%